Learn More
Ansell Model 192-G01 - AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded and Taped Coverall
Shop All Ansell ProductsDescripción
- Multi-layer barrier fabric provides reliable protection against a wide range of chemicals.
- Innovative safety features, including a dual-zip system, enhance protection.
- Lightweight yet durable for comfortable wear.
- Bright yellow high-visibility color helps improve worker safety.
- Anti-static and tested in accordance with EN 1149-5.
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Hooded Coveralls |
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Ties |
| Cuff Style | Locking Glove Ring |
| Neck Style | Hooded |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?