Learn More
Memmert™ MobileALERT For Up to 4 Alarm Notifications
Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
For Use With (Equipment):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Accessory
- Notification by SMS, temperature and CO2 alarm standard
- Additionally humidity alarm when equipped with option K7
- O2 alarm when equipped with option T6
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Temperature and humidity, up to 4 alarms |
| For Use With (Equipment) | ICO50 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering