Learn More
Tocris Bioscience™ ML 365
GREENER_CHOICE
Product Code. 18736158
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18736158
Brand: Tocris Bioscience™ 5337/10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Potent and selective K2P3.1 (TASK-1) channel blocker
ML 365 is a potent and selective TASK-1 (K2P3.1/KCNK3) channel blocker (IC50 values are 4 and 390 nM at TASK-1 and TASK-3, respectively). Displays little or no inhibition at Kir2.1, voltage-gated potassium channels, KCNQ2 and KV11.1 (hERG).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantity 10 mg
Product Type ML 365
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 360.41
Inhibitors ML 365
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.