Learn More
Cytiva Mixing Chamber For use with Mixer M-925
Alle ansehen Cytiva Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
2 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Connection Type | Finger tight connector |
| Max. Pressure | 250 bar |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| pH | 1 to 13 Long Term/1 to 14 Short Term |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur