Learn More
Edulab Mirror, Convex - Pack of 10
Beskrivelse
- 50 mm diameter convex mirror for practical reflection experiments
- Optically worked to provide clear and accurate reflections
- Focal length of 150 mm for standard classroom use
- Silvered back with protective coating for durability
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Convex Mirror |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?