Learn More
Brady™ MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels
Codice prodotto. 11761825
Cambia vista
Click to view available options
Width (Metric):
38.1 mm
50.8 mm
69.85 mm
Height (Metric):
19.05 mm
25.40 mm
31.75 mm
Dimensione della confezione:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Width (Metric) Height (Metric) unitSize
11761825 38.1 mm 19.05 mm Each
11771795 50.8 mm 25.40 mm Each
11791785 69.85 mm 31.75 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11761825 Fornitore Brady™ N. del fornitore 710087
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
  • Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Specifica
Certifications/Compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognised
Description MiniMark Name and Rating Plates Labels
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Coating None
Color White
Display Blank
Finish Satin
Format Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Asset tracking, General Identification, Laboratory labelling, Circuit board labelling, Warehouse marking, Barcode labelling
For Use With (Equipment) MiniMark Printer
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
No. per Pack 3150 Labels/Box
Quantity 3150 Pk.
Size (Metric) 38.1 x 19 mm (W x H)
Temperature Range (English) -112°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +110°C
Thickness (English) 0.0028 in.
Thickness (Metric) 0.071 mm
Dimensions (L x W) 19.05 x 38.1 mm
Length (English) 0.75 in.
Length (Metric) 19.05 mm
Width (English) 1.5 in.
Width (Metric) 38.1 mm
Height (Metric) 19.05 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-6-8423
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.