Learn More
Beskrivelse
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressure
Tekniske data
Tekniske data
| Tubing Size | 0.1875 in. |
| Flow Capacity | 0.13 |
| Inlet | 3/16 in. hose barb |
| Outlet Port | Barbed |
| Material (Seal) | Silicone |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?