Learn More
Melford Millers LB Broth Granulated
Product Code. 30018429
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
500g
5kg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30018429
missing translation for 'mfr': Melford L24400500.0
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
For propagation and maintenance of E.
For propagation and maintenance of E. Coli. High Salt Formula. Molecular Biology Grade.
Dissolve 25 grams in 1 liter distilled water and adjust the pH to 7.2. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Sterilize by autoclaving for 15 minutes. Material specially granulated to reduce dust and increase solubility rate.
Ingredients:
Tryptone:10 g/l
Sodium Chloride: 10 g/l
Yeast Extract: 5 g/l
Specifica
Quantity 500 g
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato