Learn More
Heinz Herenz Microscope Slides with Blue Writing Field
Product Code. 30158476
Click to view available options
:
Not Frosted
Produktkod. 30158476
missing translation for 'mfr': Heinz Herenz 1041075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Microscope slides with blue writing field and ground edges 90°. Cellophanized.
We offer a very wide range of slides, so you are sure to find what you are looking for.
  • Within the product lines you will find cut and ground slides.
  • Cut slides are preferred for routine microscopy and offer great flexibility.
  • Ground slides prevent cuts due to the ground edges.
  • If you want to label and categorize your slides, it is best to choose slides with matted edges or a coloured field.
  • You also have the choice between slides with and without cellophane.
Specifikationer
Length (Metric) 75 mm
Width (Metric) 75 mm
Sterility Non-sterile
Edges 90°, Ground
Frosted Not Frosted
Material Glass
Precleaned No
Thickness (Metric) 1 mm
Type Microscope Slide
Well Count 0
Color Transparent, Blue
Corner Style Plain
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.