Description
- Category III Coverall with 3-piece hood
- Stitched seams (Red colour)
- Elasticated wrists, finger loops, waist and ankles.
- 2-way front zipper with re-sealable storm flap.
- Flame retardant and anti-static
- Nonwoven SMMS polypropylene
- Air and water vapour permeable (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
- Anti-staticaccording to EN1149-5
- Optimized body fit ensures full freedom of movement when worn over heat and flame protective clothing (EN ISO 14116 Index 2 or above).
Spécification
Spécification
| Product Type | Flame-resistant Coveralls |
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Material | SMMS, Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Limited-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic, Finger Loops |
| Neck Style | Hooded |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?