Learn More
Cytiva Microcheck™ Beverage Monitor with GN-4 Membrane
Artikelnummer. 17114401
Click to view available options
Pore Size:
0.8 μm
Packungsgröße:
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17114401
Marke: Cytiva 4762
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Easy to use, versatile, bulk packaged disposable filter funnels are ideal for microbial analysis.
  • Can convert to a Petri dish for culturing or easily remove the membrane for placing on separate agar dish
  • Not approved for use in medical clinical surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity (Metric) 100 mL
Pore Size 0.8 μm
Quantity 50/Pk.
Sterility Sterile
Product Type Gridded Filtering Funnel
Material (Membrane) Metricel Mixed Cellulose Ester
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt