missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Coated Gloves
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Descrizione
- Polyacrylate internal coating
- High levels of elasticity, flexibility and sensitivity
- Low allergenicity latex reduces risk of contact dermatitis
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, ISO 13485, UKCA |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 5.5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto