Learn More
Excelon Micro-Line Translucent Mini-Bore Tubing
Codice prodotto. 30054321 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
0.02 in.
0.03 in.
0.04 in.
0.05 in.
0.063 in.
Diameter (English) Outer:
0.06 in.
0.07 in.
0.09 in.
0/125 in.
Dimensione della confezione:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (English) Inner Diameter (English) Outer unitSize
30054321 0.05 in. 0.09 in. 15m
30053157 0.02 in. 0.06 in. 15m
30053547 0.04 in. 0.07 in. 15m
30054063 0.03 in. 0.09 in. 15m
30053014 0.063 in. 0/125 in. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30054321 Fornitore Excelon N. del fornitore 5011749
Estimated Shipment: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A translucent, odorless, and tasteless mini-bore tubing that offers practical solutions to maintaining a non-toxic and non-contaminating environment
Meets USP Class VI, FDA Regulation 21CFR177.350, and National Formulary Vo. 14. No plasticizers used in the manufacturing process. Excellent flexibility with no kinking and 100% plastic memory. Retains flexibility in sub-zero temperatures and resists age hardening. Won’t leach or migrate
Specifica
Diameter (English) Inner 0.05 in.
Diameter (English) Outer 0.09 in.
Color Translucent
Product Type Micro-Line Tubing
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.