Learn More
Miconazole, 97%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14-alpha-demethylase
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60872.03
Quantity 1g
 View more versions of this product
Product Code. 15473569
  • 34.80€ / 1g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Freely soluble in alcohols or acetone. Also soluble in DMF or chloroform. Insoluble in water
Notes
Protect from light. Store in well-closed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Identifiers
22916-47-8
416.12
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
4189
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
C18H14Cl4N2O
MFCD00216019
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
CHEBI:82892
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifications
22916-47-8
MFCD00216019
Light sensitive
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
4189
416.13
Miconazole
C18H14Cl4N2O
1g
14,6178
Freely soluble in alcohols or acetone; Also soluble in DMF or chloroform; Insoluble in water
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
416.12
CHEBI:82892
99%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.