Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge
Código de producto. p-4247128
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (English):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 in.
72 in.
Height (English):
1 in.
4 in.
Material:
Chrome
Stainless Steel
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15946951
missing translation for 'mfr': Metro™ L21WS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ledges are available for wire or solid shelves
  • 1 in. ledges provide a sturdy lip to secure items during transport or to meet seismic or other safety requirements.
  • Easily attach with no tools to Metro Super Erecta or Super Adjustable wire shelving.
  • Other sizes and finishes available.
  • For stationary or mobile installation.
  • Prevents items from protruding or falling from shelves.
  • Side and back ledges stand 1 in. (25 mm) high.
  • Solid shelf ledges stand 4 in. high (10.1 cm) and include spring-clip tabs for attaching.
Información de órdenes
Posts and shelves sold separately.
Especificaciones
Product Type Stackable Ledge for Solid Shelving
Material Stainless Steel
For Use With (Equipment) Metro Super Erecta Solid Shelves
Height (English) 4 in.
Height (Metric) 10 cm
Includes Spring clip tabs
Length (English) 21 in.
Length (Metric) 53.3 cm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado