Learn More
Methyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Methyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1779-49-3 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C19 H18 P . Br |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | M 0779, MTPPB, Triphenylmethylphosphonium Bromide, Triphenylphosphonium Methobromide, Triphenylphosphonium Methylbromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | methyl(triphenyl)phosphonium;bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 357.22 |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?