Learn More
Methylcyclopentadienylmanganese tricarbonyl, 97%
Product Code. 11448630
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
1g
25g
5g
Product Code. 11448630
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047125.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12108-13-3 | C9H7MnO3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12108-13-3
Molecular Formula C9H7MnO3
MDL Number MFCD00001426
Synonym MMT
Tekniske data
Melting Point 1.5°C
Color Yellow
Density 1.388 g/mL
Boiling Point 233°C
Flash Point 96°C (205°F)
Refractive Index 1.5873
Quantity 1 g
UN Number UN3281
Sensitivity Air sensitive
Merck Index 14,6223
Solubility Information Insoluble in water; Soluble in hydrocarbon solvents, alcohols, ether, acetone
Formula Weight 218.09
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Methylcyclopentadienylmanganese tricarbonyl
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.