Learn More
Methyl p-Toluenesulfonate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Methyl Toluene-4-sulphonate |
| CAS | 80-48-8 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C8 H10 O3 S |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Methyl Toluene-4-sulphonate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester (9CI, ACI), p-Toluenesulfonic acid, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 4-methylbenzenesulfonate, Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl p-toluenesulfonate, Methyl p-tosylate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl toluenesulfonate, Methyl tosylate, NSC 406335, p-Methylbenzenesulfonic acid methyl ester, Toluene-4-sulfonic acid methyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC Name | methyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.23 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?