Learn More
Methyl orotate, 95%
Product Code. 10104840 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
10104840 25 g Glass bottle 25g
10444145 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10104840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208780250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6153-44-2 | C6H6N2O4 | 170.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-44-2
Molecular Formula C6H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 170.12
MDL Number MFCD00010564
InChI Key UUTDWTOZAWFKFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl orotate, orotic acid methyl ester, methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, unii-41c6ifg4mq, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester, 6-carbomethyoxyuracil, 41c6ifg4mq, methyl 2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, methyl 2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 80257
IUPAC Name methyl 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Melting Point 244°C
Color Brown or White to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 95%
Packaging Glass bottle
Quantity 25 g
Beilstein 25, 254
Merck Index 15, 6972
Solubility Information Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 1n nh4oh
Formula Weight 170.12
Percent Purity 95%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Methyl orotate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.