Learn More
Methyl myristate, 99%, analytical standard for GC
Product Code. 15560634 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
15560634 1 g 1g
15570634 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15560634 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 460360010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-10-7
Molecular Formula C15H30O2
Molecular Weight (g/mol) 242.40
MDL Number MFCD00008983
InChI Key ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
IUPAC Name methyl tetradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Melting Point 18.4°C
Density 0.8630g/mL
Boiling Point 323.0°C
Flash Point >110°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass Bottle
Linear Formula CH3(CH2)12CO2CH3
Refractive Index 1.4340 to 1.4380
Quantity 1 g
Specific Gravity 0.863
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formula Weight 242.4
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Methyl myristate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.