Learn More
Methyl linoleate, 99%
Product Code. 10087829 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 10087829
Brand: Thermo Scientific Acros 428131000
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-63-0
Molecular Formula C19H34O2
Molecular Weight (g/mol) 294.48
MDL Number MFCD00009534
InChI Key WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonym methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC Name methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Melting Point -35.0°C
Density 0.8900g/mL
Boiling Point 212.0°C (16.0 mmHg)
Flash Point >200°C
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2CH3
Quantity 100 g
Merck Index 15, 6167
Specific Gravity 0.89
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with dmf,fat solvents,oils
Formula Weight 294.48
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Methyl linoleate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt