Learn More
Methyl Chlorooxoacetate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Methyl Chlorooxoacetate |
| CAS | 5781-53-3 |
| Molecular Formula | C3H3ClO3 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | 2-Chloro-2-oxoacetic Acid Methyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Methyl Ester, Methoxalyl Chloride, Methyl (Chlorocarbonyl)formate, Methyl (Chloroformyl)formate, Methyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Methyl Chloroglyoxylate, Methyl Chlorooxalate, Methyl Oxalyl Chloride, Monomethyl Oxalate Chloride, Monomethyl Oxalate Monochloride, Oxalic Acid Methyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monomethyl Ester Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3 |
| SMILES | ClC(C(OC)=O)=O |
| IUPAC Name | methyl 2-chloro-2-oxoacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.51 |
| Formula Weight | 121.9771 |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?