Learn More
Methyl Cellulose, viscosity of 2% aqueous solution (25deg.C) 1,500cps, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437792 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
250 g
500 g
1 kg
missing translation for 'unitSize':
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity missing translation for 'unitSize'
11437792 500 g 500g
11417792 100 g 100g
11427792 250 g 250g
11447792 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11437792 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0215549590
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-67-5
Molecular Formula C20H38O11
Molecular Weight (g/mol) 454.513
InChI Key YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Synonym Cellulose methyl ether
PubChem CID 51063134
IUPAC Name (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spezifikation
Quantity 500 g
Chemical Name or Material Methyl Cellulose, Viscosity of 2% aqueous solution at 25°C: 1, 500cps