Learn More
Methyl Benzoylformate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate) |
| CAS | 15206-55-0 |
| Molecular Formula | C9 H8 O3 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Methyl 2-Oxo-2-phenylacetate, Benzeneacetic acid','α-oxo-','methyl ester, Glyoxylic acid','phenyl-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Oxo-2-phenylacetic acid methyl ester, Benzoylformic acid methyl ester, Darocur MB, Darocur MBF, Doublecure 200, Genocure MBF, IHT-PI MBF, Irgacure MBF, JRCure 1055, MBF, MBF 1055, Methoxycarbonyl phenyl ketone, Methyl 2-oxo-2-phenylacetate, Methyl 2-phenyl-2-oxoacetate, Methyl benzoylformate, Methyl oxophenylacetate, Methyl phenyl-α-oxoacetate, Methyl phenylglyoxalate, Methyl phenylglyoxylate, Methyl phenyloxoacetate, Methyl α-oxobenzeneacetate, NSC 171206, NSC 409881, PI 55, Phenylglyoxylic acid methyl ester, Photoinitiator MBF, SB-PI 716, Speedcure MBF, Vicure 55, α-Oxobenzeneacetic acid methyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | methyl 2-oxo-2-phenylacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight | 164.0473 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?