Learn More
Methyl Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Methyl Acetate |
| CAS | 79-20-9 |
| Molecular Formula | C3 H6 O2 |
| Quantity | 25 mL |
| Synonym | Devoton, Methyl acetate, Methyl ethanoate, NSC 405071, Tereton |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C |
| IUPAC Name | methyl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.08 |
| Formula Weight | 74.0368 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?