Få mere at vide
Methyl 6-aminoindole-4-carboxylate hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428965
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15428965
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34475.ME
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Methyl 6-aminoindole-4-carboxylate hydrochloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 731810-08-5
Melting Point >230°C
Molecular Formula C10H11ClN2O2
MDL Number MFCD09258897
Quantity 500 mg
Sensitivity Hygroscopic
Synonym methyl 6-amino-1h-indole-4-carboxylate hydrochloride, methyl 6-aminoindole-4-carboxylate hydrochloride, 1h-indole-4-carboxylic acid, 6-amino-, methyl ester, monohydrochloride, 1h-indole-4-carboxylicacid, 6-amino-, methyl ester, hydrochloride 1:1, 6-aminoindole-4-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, 6-amino-1h-indole4-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
InChI Key QMSZHGOALNOGQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC2=C1C=CN2)N.Cl
IUPAC Name methyl 6-amino-1H-indole-4-carboxylate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 226.66
PubChem CID 46741374
Formula Weight 226.66
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Methyl 6-aminoindole-4-carboxylate hydrochloride
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.