Learn More
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate, 98+%
Código de producto. p-7046484
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11333576
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L14533.06
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 883-99-8 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 883-99-8
Molecular Formula C12H10O3
Molecular Weight (g/mol) 202.209
MDL Number MFCD00004099
InChI Key YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-3-naphthoate, 2-hydroxy-3-naphthoic acid methyl ester, 3-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl3-hydroxy-2-naphthoate, acmc-209qsx, 3-methoxycarbonyl-2-naphthol
PubChem CID 70163
IUPAC Name methyl 3-hydroxynaphthalene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1O
Especificaciones
Melting Point 72°C to 74°C
Boiling Point 205°C to 207°C (160 mmHg)
Quantity 5 g
Beilstein 1074526
Formula Weight 202.21
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado