Learn More
Methyl 3-(2-Aminoethyl)benzoate Hydrochloride, TRC
Code produit 30322016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30322016 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30322016 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60884550MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Methyl 3-(2-Aminoethyl)benzoate Hydrochloride
CAS 167846-36-8
Molecular Formula C10H13NO2 . HCl
Quantity 50 mg
Synonym 3-(2-Aminoethyl)-benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9-4-2-3-8(7-9)5-6-11;/h2-4,7H,5-6,11H2,1H3;1H
SMILES COC(=O)c1cccc(CCN)c1
IUPAC Name methyl 3-(2-aminoethyl)benzoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 215.67
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.