Learn More
Methyl 2-bromo-4-methylbenzoate, 98%
Product Code. 15419678
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15419678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63144.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87808-49-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87808-49-9
Molecular Formula C9H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 229.073
MDL Number MFCD03840737
InChI Key DJTUYAFJAGLQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl2-bromo-4-methylbenzoate, 2-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl-, methyl ester, pubchem14035, acmc-209qq7, ksc495m0h, methyl 2-bromo-4-methyl-benzoate, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 21779704
IUPAC Name methyl 2-bromo-4-methylbenzoate
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)Br
Spezifikation
Quantity 5 g
Formula Weight 229.07
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Methyl 2-bromo-4-methylbenzoate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt