Learn More
Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15408318
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15408318
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H61749.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2475-81-2
Molecular Formula C8H8FNO2
Molecular Weight (g/mol) 169.16
MDL Number MFCD11054082
InChI Key UBFRSTYHLYPSND-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl2-amino-4-fluorobenzoate, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro-, methyl ester, acmc-209gej, intermediates-zcf02666, methyl 4-fluoroanthranilate, 2-amino-4-fluorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 14075433
IUPAC Name methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=C(F)C=C1
Spécification
Quantity 25 g
Formula Weight 169.15
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis