Learn More
Methyl 2,4-difluorobenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454847
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15454847 5 g 5g
15464847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15454847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32161.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 106614-28-2
Molecular Formula C8H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.131
MDL Number MFCD03093799
InChI Key YQUHULOBTDYMAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-benzoic acid methyl ester, 2,4-difluorobenzoic acid methyl ester, methyl-2,4-difluorobenzoate, methyl 2,4-difluoro benzoate, benzoic acid, 2,4-difluoro-, methyl ester, pubchem15678, acmc-1c4sx, methyl 2,4-diflourobenzoate, ksc494g3p, rarechem al bf 0213
PubChem CID 2782897
IUPAC Name methyl 2,4-difluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
Especificaciones
Quantity 5 g
Formula Weight 172.13
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Methyl 2,4-difluorobenzoate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.