Learn More
Methoxytrimethylsilane, 97+%
Product Code. 11308988
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11308988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042464.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1825-61-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
Methoxytrimethylsilane plays an important role in the synthesis of organic compounds and used as water disgusting. It is used in the preparation of alfa-lithioalkoxysilanes by treating with tert-butyllithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1825-61-2
Molecular Formula C4H12OSi
Molecular Weight (g/mol) 104.22
MDL Number MFCD00008344,MFCD03458977
InChI Key POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn
PubChem CID 15771
IUPAC Name methoxy(trimethyl)silane
SMILES CO[Si](C)(C)C
Spécification
Boiling Point 57°C to 58°C
Physical Form Liquid
Quantity 10 g
UN Number UN1993
Flash Point −11°C (−12°F)
Solubility Information Miscible with cyclopentane.
Formula Weight 104.22
Percent Purity ≥97%
Odor Mild
Refractive Index 1.3678
Sensitivity Moisture sensitive
Density 0.756 g/mL
Chemical Name or Material Methoxytrimethylsilane
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis