Learn More
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide, 98%, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 4455-77-0 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C14H15O2P |
| MDL Number | MFCD00015451 |
| Quantity | 25g |
| Synonym | methoxymethyl diphenylphosphine oxide, methoxymethyldiphenylphosphine oxide, diphenyl methoxymethyl phosphine oxide, phosphine oxide, methoxymethyl diphenyl, methoxymethyl diphenyl phosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl methoxymethyl, methoxymethyl phenyl phosphoroso benzene, acmc-1ahy3, cbmicro_008972 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H302-Harmful if swallowed.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.