Learn More
R&D Systems™ Methionine Sulfoxide Reductase B Recombinant Protein Antigen
Product Code. 18211424 Shop All Bio Techne Products
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18211424 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18211424 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP257316PEP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Methionine Sulfoxide Reductase B. Source: E.coli Amino Acid Sequence: PGVYVCAKCGYELFSSRSKYAHSSPWPAFTETIHADSVAKRPEHNRSEALKVRGHRGGGGTGAARESREPVPPSSLCLPHSSRGLEASIPGLLPLPGSCH The Methionine Sulfoxide Reductase B Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Methionine Sulfoxide Reductase B Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 51734
Product Line Novus
Purification Method >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Common Name Methionine Sulfoxide Reductase B Recombinant Protein Antigen
Content And Storage Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4.
For Use With (Application) Blocking/Neutralizing, Control
Gene Alias EC 1.8.4.-, methionine sulfoxide reductase, methionine-R-sulfoxide reductase B1, MGC3344, MsrB1, MSRB1selenoprotein R, Selenoprotein X, selenoprotein X, 1, SELR, SelX
Gene Symbol MSRB1
Label Type Unlabeled
Product Type Recombinant Protein Antigen
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Source E.coli
Specific Reactivity This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-53162. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.