Learn More
Mesitylene, 97%, pure
Codice prodotto. 10591601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
2.5 L
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1 L
2.5 L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10591601 1 L Glass bottle 1 L
10408540 250 mL Glass bottle 250mL
10389083 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10591601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161320010
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 108-67-8 | C9H12 | 120.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-67-8
Molecular Formula C9H12
Molecular Weight (g/mol) 120.19
MDL Number MFCD00008538
InChI Key AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
IUPAC Name 1,3,5-trimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Specifica
Melting Point -45.0°C
Color Colorless
Density 0.8675g/mL
Boiling Point 163.0°C to 166.0°C
Flash Point 44°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula C6H3(CH3)3
Refractive Index 1.4980 to 1.5000
Quantity 1 L
Beilstein 05, 406
Merck Index 15, 5977
Specific Gravity 0.8675
Solubility Information Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Viscosity 0.834 mm2/s (20°C)
Formula Weight 120.19
Percent Purity 97%
Grade Pure
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Mesitylene
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.