Learn More
Mercury(II) sulfide, red
Artikelnummer. 11346858
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11346858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013482.36
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1344-48-5 | HgS | 232.65 g/mol
Mercury(II) sulfide, red is used chiefly as a pigment in paints, rubber and plastics. It is also used as a semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-48-5
Molecular Formula HgS
Molecular Weight (g/mol) 232.65
MDL Number MFCD00011046
InChI Key LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
PubChem CID 62402
SMILES [S--].[Hg++]
Spezifikation
Melting Point 583.5° (sublimation)
Color Red
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Solubility Information Insoluble in water.
IUPAC Name mercury(2+) sulfanediide
Formula Weight 232.65
Odor Odorless
Appearance Red powder
Density 8.17
Chemical Name or Material Mercury(II) sulfide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt