Learn More
Mercury(II) Nitrate Monohydrate, ≥98.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Product Code. p-7120559 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
250g
50g
Product Code. 15622300
Brand: Honeywell-Fluka 23042150G
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-34-8
Molecular Formula H2HgN2O7
Molecular Weight (g/mol) 342.62
MDL Number MFCD00149736
InChI Key KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC Name mercury(2+);dinitrate;hydrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Melting Point 79°C
Color White
Quantity 50 g
Linear Formula Hg(NO3)2 · H2O
UN Number UN1625
Formula Weight 342.62g/mol
Percent Purity ≥98.0%
Grade ACS Reagent
Packaging Poly Bottle
Density 4.300g/cm3
Chemical Name or Material Mercury(Ii) Nitrate Monohydrate
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis