Learn More
Mercury(II) chloride, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Product Code. 11316927
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
Product Code. 11316927
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 010808.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
Mercuric chloride is used as a catalyst for the conversion of acetylene to vinyl chloride, the precursor to polyvinylchloride It is used as embalming chemical, photographic intensifier. It is also used as a treatment for syphilis and in very dilute solution as an antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7487-94-7
Molecular Formula Cl2Hg
Molecular Weight (g/mol) 271.49
MDL Number MFCD00011041
InChI Key LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Specifications
Boiling Point 302°C
Melting Point 280°C to 282°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Linear Formula HgCl2
UN Number UN1624
Merck Index 14,5876
IUPAC Name dichloromercury
Formula Weight 271.5
Percent Purity 99.999%
Grade Puratronic™
Odor Odorless
Refractive Index 1.8590
Density 5.4g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Mercury(II) chloride
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis