Få mere at vide
Ansell™ ME107
Produktkode 15610934
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
7.5
10.5
Förpackningsstorlek
1 pair
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15610934
missing translation for 'mfr': Ansell™ A008105
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Heavy duty chemical protection
  • High resistance to water based chemicals.
  • Good flexibility and elasticity preventing tears. 
  • Chlorinated to harden and cleanse the surface of the glove
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Back Material Rubber Latex
Certifications/Compliance EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL
Classification Category III
Cuff Material Natural rubber latex
Description Heavy duty chemical protection
Coating Material Natural Rubber Latex
Color Black
Disposable Reusable
Exterior Finish Smooth
Grade Industrial grade
Hand Specific
Latex Free Yes
Powdered Powder Free
Product Type Immersion Gloves
Size 10.5
Sterility Non-sterile
Style ME107
Thickness (Metric) 1.20 mm
Finger Style full fingers
For Use With (Application) Chemical and Liquid Protection
Glove Cuff Color Black
Liner Material Unflocked
Model ME107
Packaging Type 1 pair in a bag; 12 bags in a carton
Quantity 12 pair
Resistant To Water-based Chemicals
Series ME series
Dimensions (L x W) 610 mm
Length (English) 610 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.