Learn More
Aalborg™ Aluminum Digital Mass Flowmeter
Product Code. 15288436
Click to view available options
Type:
Mass Flowmeter
Unit Size:
Each
Product Code. 15288436
Brand: Aalborg™ SKUW487957
Only null left
Add to basket
Add to basket
Use a local four button teypad and LCD to access all features of the flow meter. Aalborg™ Aluminum Digital Mass Flowmeter supports automatic sensor zero offset adjustments.
  • Supports up to 23 Engineering Units (including User Defined).
  • Stores calibration data for up to 10 gases.
  • Programmable Totalizer indicates total gas quantity.
  • High and low gas flow Alarm limits with preset delay interval.
  • Two sets of user-programmable electromechanical SPDT relays with latch option.
  • User-selectable analog 0-5 Vdc or 4-20mA outputs.
  • Internal Conversion factors for up to 32 gases.
  • Digital Interface (RS-232 / RS-485, Profibus DP available).
  • Multi-Drop Capability of up to 256 units (RS-485 option).
  • Optional Profibus DP interface with I&M functionality.
  • Automatic sensor zero offset adjustment (via digital interface or local push button).
  • Self-Diagnostic Tests.
  • Local 2 x 16 characters LCD display with adjustable back light (optional).
Specifications
Type Mass Flowmeter
Flow Rate Range 2 LPM
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis