Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Blue Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Product Code. 15376484 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 pairs
Product Code. 15376484
Marca: Ansell Edmont™ A029090
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Designed with high flexibility and excellent dexterity for chemical and liquid protection.
  • Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
  • Polyamide seamless liner
  • Wrinkle natural rubber latex coating
  • Gauntlet cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Back Material Rubber Latex
Certifications/Compliance Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada)
Cuff Material Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Latex Free No
Product Type Immersion Gloves
Size 9
Thickness (English) 50 mil
Glove Cuff Style Elasticated
Lining Natural Rubber Latex
Model Astroflex
Quantity 144 Pairs
Resistant To Chemical and liquid
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado