Learn More
SI Analytics™ Cannon-Fenske Reverse Flow Viscometer
Product Code. p-8014069 Shop All SI Analytics Products
Click to view available options
Viscosity Range:
20 to 100 cSt
3 to 15 cSt
7 to 35 cSt
Approximate Constant:
0.0215K
0.035K
0.1K
Size:
0.63mm Diameter
0.78mm Diameter
1.02mm Diameter
Unit Size:
Each
Product Code. 10707021
Brand: SI Analytics™ 285403034
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Determine absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior. SI Analytics™ Cannon-Fenske Reverse Flow Viscometer includes three ring marks since they can only be checked by means of manual measurements.
  • Suitable for transparent liquids manual measurement, opaque liquids manual measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
  • Calibrated
  • With two constants
  • With three ring marks
  • Only for manual measurements
  • Filling quantity of 12mL
  • Overall length of 295mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Viscometer
Viscosity Range 3 to 15 cSt
Calibrated Yes
Description Capillary No. 100
Approximate Constant 0.0215K
ASTM Numbers D 446
Certifications/Compliance ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100
Includes Ring Marks and 2 Constants
For Use With (Application) Only for manual measurement
Size 0.63mm Diameter
Volume (Metric) 12 mL
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.