Learn More
Manganese(II) carbonate, 99.9% (metals basis excluding Na)
Product Code. 11317907
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
Artikelnummer. 11317907
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 014344.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 598-62-9 | CMnO3 | 114.946 g/mol
Manganese(II) carbonate is used as an additive to plant fertilizers, glaze colorant in ceramics, pigment and drier for varnishes. It is also used as an ingredient in welding rod, animal feed additive as well as to prepare other manganese salts and pharmaceuticals. It is also used in medicine as a hematinic and in health foods, in flux and in concrete stains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-62-9
Molecular Formula CMnO3
Molecular Weight (g/mol) 114.946
MDL Number MFCD00011116
InChI Key XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660
PubChem CID 11726
IUPAC Name manganese(2+);carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Spezifikation
Melting Point 350°C (decomposition)
Color Brown to Violet
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Assay Percent Range 99.9% (metals basis excluding Na)
Solubility Information Soluble in dilute inorganic acids and carbon dioxide. Insoluble in water,alcohol,ammonia and common organic acids.
Formula Weight 114.95
Odor Odorless
Appearance Light brown to violet powder
Density 3.125 g/cm3
Chemical Name or Material Manganese(II) carbonate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt