Learn More
Manganese(II) bromide, anhydrous, 99%, H{2}O <0.3%
Product Code. 11382988
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11382988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032736.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-03-2
It can be used in place of palladium in the Stille reaction, which couples two carbon atoms using an organotin compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13446-03-2
MDL Number MFCD00011113
Specifications
Melting Point 698°C
Physical Form Powder
Quantity 10 g
Merck Index 14,5725
Solubility Information Soluble in water. (1273g/L)
Formula Weight 214.76
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) H2O <0.3%
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 4.38 g/mL
Chemical Name or Material Manganese(II) bromide, Anhydrous
Show More Show Less
compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
Mention de danger
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : Manganese bromide (MnBr2)
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis