Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;FDA |
| Inlet | Male Luer Slip, Female Luer Thread |
| Material (Seal) | Polycarbonate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?