Learn More
Macherey-Nagel™ MagnetaPure 32 Plus Automated DNA / RNA Purification System
Product Code. 18257428
Click to view available options
Quantity:
1 Piece
Unit Size:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18257428
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 747010
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MagnetaPure 32 Plus automated DNA / RNA purification system: Automated extraction and purification system for DNA and RNA, MN.
  • The MagnetaPure 32 Plus is an automated platform for magnetic bead-based DNA/RNA extraction with a minimal benchtop footprint
  • Capable of processing up to 32 samples simultaneously
  • The stand-alone instrument is easy to set up, program, and operate
  • Mixing, magnetic bead transfer, washing, and elution steps are performed automatically, saving valuable hands-on time
  • The purification process can be completed within 20 to 60 minutes depending on the type of NucleoMag kit used and the complexity of the program
Specifikationer
Volume (Metric) Processing 50 to 1000 μL
Capacity 1 to 32 Samples
Content And Storage 1 Piece
For Use With (Application) Automated extraction system for magnetic bead-based DNA/RNA purification
Quantity 1 Piece
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.