Learn More
Magnesium oxide, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11343258
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11343258
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 036214.14
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Magnesium oxide is used as a refractive material, which is physically and chemically stable at higher temperature. Magnesium oxide is a raw material for producing portland cement. It is also used in agricultural, chemical construction, environment al and other industrial applications. It is also used in medicine, colorimetry, industrial cables, heating elements, ceramics, spin-tunneling devices, and several other materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-48-4
Molecular Formula MgO
Molecular Weight (g/mol) 40.30
MDL Number MFCD00011109
InChI Key CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC Name oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Specifica
Boiling Point 3600°C
Melting Point 2852°C
Color White
Physical Form Fused Lump
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.95% (Metals basis)
Solubility Information Soluble in acid and ammonia. Insoluble in alcohol.
Formula Weight 40.3
Refractive Index 1.736
Density 3.58 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Magnesium oxide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato