Learn More
Magnesium bromide hexahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10593561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
250 g
1 kg
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10593561
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 202510010
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-53-2
Molecular Formula Br2H12MgO6
Molecular Weight (g/mol) 292.20
MDL Number MFCD00149780
InChI Key LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
IUPAC Name dibromomagnesium hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Specifica
Melting Point 165.0°C
Color White
pH 6.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 99% min. (Complexometry)
Linear Formula MgBr2·6H2O
Fieser 13,259; 15,194; 16,199
Merck Index 14, 5659
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight 292.21
Percent Purity ≥99%
Grade Analytical
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Magnesium bromide hexahydrate, p.a.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium bromide hexahydrate
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato