Learn More
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Carboxyl Derivatized Beads
Código de producto. 11821225 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Quantity:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11821225
Marca: Thermo Scientific™ 21353
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Enable benchtop magnetic affinity purification with these ligand-coated (streptavidin, Protein A and G, GAM IgG, GAR IgG) magnetic particles and magnet separators.
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Beads provide a convenient method for magnetic separation of antibodies, antigens, lectins, enzymes, nucleic acids and cells using affinity binding. To remove the MagnaBind Beads from the suspension, an external magnetic field is used.
MagnaBind Carboxyl Derivatized Beads are supplied as an aqueous suspension of magnetic iron oxide beads coated with carboxyl groups for covalent coupling of molecules using EDC, a zero-length crosslinker that is amine- and carboxyl-reactive. Additionally, carboxyl derivatized beads have been used to purify plasmid DNA from cells.
Features of MagnaBind Carboxyl Derivatized Beads:
  • Composition: Silanized iron oxide
  • Magnetization: 25-35EMU/g
  • Type of Magnetization: Superparamagnetic (no magnetic memory)
  • Surface Area: >100m2/g
  • Bead Size: 1-4μm diameter
  • Settling Rate: 4% in 30 minutes
  • Effective Density: 2.5g/mL
  • Number of Beads: 1 x 108 beads/mg
  • pH Stability: Aqueous solution, above pH 4.0
  • Concentration: ∼20 mg/mL
Applications:
  • Cell sorting using either positive or negative selection
  • Protein purification or immunoassays using either direct or indirect methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentration Slurry: ∼20 mg/mL
Content And Storage Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze product. Product is shipped at ambient temperature.
Description MagnaBind Carboxyl Derivatized Beads
Color Brown
For Use With (Application) Affinity Purification
Product Type Carboxyl Derivatized Bead
Product Line MagnaBind
Quantity 5 mL
Surface Functionality Carboxylic Acid
Volume (Metric) 5 mL
Diameter (Metric) 1 to 4 μm
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado