Learn More
Gilson™ MACROMAN™ Charging Desk Stand for MACROMAN Pipette Controller
Shop All Gilson Products
Click to view available options
:
Desk stand; accessory
Description
- Supplied individually
- Black in color
- Accessory for MACROMAN pipette controllers
Specifications
Specifications
| Color | Black |
| Type | Desktop Charger Stand |
| For Use With (Application) | Charging and storage |
| For Use With (Equipment) | MACROMAN™ Pipette Controller |
| Quantity | 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur